3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17329.09
A17329.18
A17329.09EA
629
PLN
A17329.09
A17329.18
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene ≥99%
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Purity: 99%
CAS No.: 2530-10-1
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5455
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 112095
MDL No.: MFCD00009763
Formuła:
C₈H₁₀OS Temp. Wrzenia: 224 °C Gęstość: 1,086 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009763 Numer CAS: 2530-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-779-5 |