2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
L12585.03
L12585.06
L12585.03EA
334
PLN
L12585.03
L12585.06
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 651-70-7
Molecular Formula: C6H3F3OS
Formula Weight: 180.15
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 1309208
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041427
Formuła:
C₆H₅ClOS Temp. Wrzenia: 163…165 °C Gęstość: 1,403 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041427 Numer CAS: 651-70-7 ADR: 3,III |