5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Acetylthiophene-2-carboxylic Acid, 5-Acetyl-2-thenoic acid
L13588.06
L13588.14
L13588.06EA
527
PLN
L13588.06
L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4066-41-5
Molecular Formula: C7H6O3S
Formula Weight: 170.19
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 128897
Formuła:
C₇H₆O₃S Temp. topnienia: 208…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055512 Numer CAS: 4066-41-5 |