2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12765.02
A12765.88
A12765.02EA
290
PLN
A12765.02
A12765.88
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 88653-55-8
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 95-97°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052314
Formuła:
C₇H₅NOS Temp. Wrzenia: 95…97 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 76…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052314 Numer CAS: 88653-55-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |