2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Pyridinol-1-oxide
H54207.06
H54207.14
H54207.22
H54207.06EA
228
PLN
H54207.06
H54207.14
H54207.22
2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Purity: 98+%
CAS No.: 13161-30-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1422545
MDL No.: MFCD00006195
Formuła:
C₅H₅NO₂ Temp. topnienia: 147…152 °C Gęstość: 1,111 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006195 Numer CAS: 13161-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-100-8 |