4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09667.06
L09667.03
L09667.06EA
678
PLN
L09667.06
L09667.03
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Purity: 99%
CAS No.: 1141-59-9
Molecular Formula: C11H9N3O2
Formula Weight: 215.21
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 184665
Formuła:
C₁₁H₉N₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044237 Numer CAS: 1141-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-528-6 |