Iron boride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88146.14
88146.22
88146.14EA
1200
PLN
88146.14
88146.22
Iron boride ≥98%
Iron boride
Purity: 98%
CAS No.: 12006-84-7
Molecular Formula: FeB
Formula Weight: 66.66
Physical Form: Powder
Density: 7.15
MDL No.: MFCD00016092
Formuła:
BFe MW: 66.66 g/mol Gęstość: 7.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016092 Numer CAS: 12006-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-489-9 |