Diiron boride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
22952.14
22952.22
22952.14EA
1200
PLN
22952.14
22952.22
Diiron boride ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 12006-85-8
Molecular Formula: Fe2B
Formula Weight: 122.50
Physical Form: -35 Mesh
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016092
Formuła:
BFe₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016092 Numer CAS: 12006-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-490-4 |