Drukuj
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: TDMAT
M-Clarity™ quality level = MQ200
469858-25G 469858-5G
SIAL469858-25GEA 2950 PLN
SIAL469858-25G SIAL469858-5G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Formuła: C₈H₂₄N₄Ti
MW: 224.17 g/mol
Numer MDL: MFCD00014861
Numer CAS: 3275-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-904-3
Jednostka: 3129
ADR: 4.3 II