Drukuj
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
325940250 325941000 325940010
ACRO325940250EA 370 PLN
ACRO325940250 ACRO325941000 ACRO325940010
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 97%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formuła: H₃NO₄S
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011604
Numer CAS: 2950-43-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-971-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %