Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(trimethylsilyl)phosphite
17159.02
17159.04
17159.02EA
249
PLN
17159.02
17159.04
Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Purity: 96%
CAS No.: 1795-31-9
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P
Formula Weight: 298.54
Physical Form: Liquid
Density: 0.893
Refractive Index: 1.409
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 80°/8mm
MDL No.: MFCD00015588
Formuła:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Temp. Wrzenia: 80 °C (8 mmHg) Gęstość: 0,893 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015588 Numer CAS: 1795-31-9 |