Diethyl chlorophosphite ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09919.06
L09919.14
L09919.06EA
453
PLN
L09919.06
L09919.14
Diethyl chlorophosphite ≥97%
Diethyl chlorophosphite
Purity: 97%
CAS No.: 589-57-1
Molecular Formula: C4H10ClO2P
Formula Weight: 156.55
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4375
Odour: Acrid
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1098392
Merck Reference: 14,3841
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00009074
Formuła:
C₄H₁₀ClO₂P MW: 156.55 g/mol Temp. Wrzenia: 153…155 °C Gęstość: 1.082 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009074 Numer CAS: 589-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-652-2 Jednostka: 2920 ADR: 8 II |