Drukuj
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114250250 114251000
ACRO114250250EA 615 PLN
ACRO114250250 ACRO114251000
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Diethyl chlorophosphite
Formuła: C₄H₁₀ClO₂P
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: <1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009074
Numer CAS: 589-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-652-2
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %