Drukuj
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
210490050 210490250 210491000
ACRO210490050EA 529 PLN
ACRO210490050 ACRO210490250 ACRO210491000
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: CH₆ClNO
MW: 83.515 g/mol
Temp. topnienia: 148…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012951
Numer CAS: 593-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-798-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %