Drukuj
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
409610100 409610250
ACRO409610100EA 1300 PLN
ACRO409610100 ACRO409610250
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₈ClNO
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012956
Numer CAS: 3332-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-060-9
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
HPLC ≥98.5 %