4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33793.03
H33793.09
H33793.03EA
858
PLN
H33793.03
H33793.09
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 75091-99-5
Molecular Formula: C7H9F3O
Formula Weight: 166.14
Boiling Point: 67-68°/16mm
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00102145
Formuła:
C₇H₉F₃O Temp. Wrzenia: 67…68 °C (16 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102145 Numer CAS: 75091-99-5 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |