Drukuj
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
379910010 379910050
ACRO379910010EA 188 PLN
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 150…152 °C (40 mmHg)
Gęstość: 1,076 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013285
Numer CAS: 17159-79-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %