Drukuj
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 767 PLN
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Formuła: C₈H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 50 °C (,2 mmHg)
Gęstość: 1,109 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077699
Numer CAS: 41302-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 255-306-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers