Drukuj
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 116 PLN
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 106 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001631
Numer CAS: 1655-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-731-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %