O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylammonium chloride
L05861.03
L05861.06
L05861.03EA
602
PLN
L05861.03
L05861.06
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 2086-26-2
Molecular Formula: C7H8N2O3.HCl
Formula Weight: 204.61
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 3709565
MDL No.: MFCD00012954
Formuła:
C₇H₉ClN₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012954 Numer CAS: 2086-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-228-6 |