2,6-Xylyl isocyanide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
973
PLN
20748.03
20748.06
2,6-Xylyl isocyanide
2,6-Xylyl isocyanide
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Formuła:
C₉H₉N Temp. topnienia: 73…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013479 Numer CAS: 2769-71-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-459-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |