Triphenylmethyl mercaptan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triphenylmethanethiol
A14888.06
A14888.14
A14888.22
A14888.06EA
271
PLN
A14888.06
A14888.14
A14888.22
Triphenylmethyl mercaptan ≥98%
Triphenylmethyl mercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 3695-77-0
Molecular Formula: (C6H5)3CSH
Formula Weight: 276.40
Odour: Stench
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 2113168
MDL No.: MFCD00004854
Formuła:
C₁₉H₁₆S Temp. topnienia: 103…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004854 Numer CAS: 3695-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-020-3 |