N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22447.06
B22447.14
B22447.22
B22447.06EA
404
PLN
B22447.06
B22447.14
B22447.22
N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
N,N-Dibenzylhydroxylamine
Purity: 98%
CAS No.: 621-07-8
Molecular Formula: C14H15NO
Formula Weight: 213.28
Melting Point: 120-125°
Beilstein Reference: 978234
Formuła:
C₁₄H₁₅NO Temp. topnienia: 120…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004772 Numer CAS: 621-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-667-1 |