4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
A18370.06
A18370.14
A18370.22
A18370.06EA
268
PLN
A18370.06
A18370.14
A18370.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Purity: 98%
CAS No.: 1478-61-1
Molecular Formula: C15H10F6O2
Formula Weight: 336.24
Melting Point: 158-162°
Boiling Point: 400°
MDL No.: MFCD00000439
Formuła:
C₁₅H₁₀F₆O₂ MW: 336.24 g/mol Temp. Wrzenia: 400 °C Temp. topnienia: 158…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000439 Numer CAS: 1478-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-036-7 |