Salicylohydroxamic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
A11528.09EA
311
PLN
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
Salicylohydroxamic acid ≥99%
Salicylohydroxamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-73-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 1210520
Merck Reference: 14,8331
MDL No.: MFCD00002110
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002110 Numer CAS: 89-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-934-3 Klasyfikacja Merck : 14,8331 |