Drukuj
Salicylohydroxamic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
132620250 132620050
132620250.EA 488 PLN
132620250. 132620050.
Salicylohydroxamic acid 99%
Salicylohydroxamic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002110
Numer CAS: 89-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-934-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl