4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12232.14
A12232.22
A12232.36
A12232.14EA
348
PLN
A12232.14
A12232.22
A12232.36
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol ≥90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Purity: 95%
CAS No.: 74-39-5
Molecular Formula: C12H9N3O4
Formula Weight: 259.22
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 674709
Merck Reference: 14,5695
MDL No.: MFCD00007310
Formuła:
C₁₂H₉N₃O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007310 Numer CAS: 74-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-808-5 Klasyfikacja Merck : 14,5695 |