4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
151510250
151511000
ACRO151510250EA
354
PLN
ACRO151510250
ACRO151511000
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol 90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Formuła:
C₁₂H₉N₃O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007310 Numer CAS: 74-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-808-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange-red to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH) |