Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18709.06
L18709.03
L18709.06EA
1830
PLN
L18709.06
L18709.03
Methyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Methyl-3-isocyanatobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 41221-47-0
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Flash Point:
Formuła:
C₉H₇NO₃ Temp. topnienia: 35…38 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037077 Numer CAS: 41221-47-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |