Ethyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 67531-68-4
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉NO₃ Temp. Wrzenia: 213 °C Gęstość: 1,154 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013865 Numer CAS: 67531-68-4 ADR: 6.1,III |