3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06
B25294.14
B25294.22
B25294.06EA
186
PLN
B25294.06
B25294.14
B25294.22
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 19694-10-1
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 164-166°
MDL No.: MFCD00035785
Formuła:
C₇H₇ClN₂O MW: 170.60 g/mol Temp. topnienia: 164…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035785 Numer CAS: 19694-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 243-231-4 |