Mucobromic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15998.22
A15998.36
A15998.22EA
667
PLN
A15998.22
A15998.36
Mucobromic acid ≥98%
Mucobromic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 488-11-9
Molecular Formula: C4H2Br2O3
Formula Weight: 257.88
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 1705707
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00063745
Formuła:
C₄H₂Br₂O₃ Temp. topnienia: 121…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063745 Numer CAS: 488-11-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-670-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |