Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
L07579.03
L07579.06
L07579.03EA
517
PLN
L07579.03
L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 70091-75-7
Molecular Formula: C10H9NO5
Formula Weight: 223.19
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 152-157°/0.5mm
MDL No.: MFCD00051841
Formuła:
C₁₀H₉NO₅ Temp. Wrzenia: 152…157 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 39…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051841 Numer CAS: 70091-75-7 |