Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26330.ME
H26330.27
H26330.MEEA
592
PLN
H26330.ME
H26330.27
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Purity: 95%
CAS No.: 111544-93-5
Molecular Formula: C13H14Cl2O4
Formula Weight: 305.16
MDL No.: MFCD00831103
Formuła:
C₁₃H₁₄Cl₂O₄ MW: 305.16 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00831103 Numer CAS: 111544-93-5 Numer WE (dawny EINECS): None |