Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09
A11567.14
A11567.18
A11567.09EA
212
PLN
A11567.09
A11567.14
A11567.18
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate
Purity: 98+%
CAS No.: 17216-62-5
Molecular Formula: C10H15NO4
Formula Weight: 213.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₅NO₄ MW: 213.23 g/mol Temp. Wrzenia: 115…117 °C (2 mmHg) Gęstość: 1.079 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001966 Numer CAS: 17216-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-260-7 ADR: 6.1 III |