Drukuj
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
119720100 119721000 119725000
ACRO119720100EA 132 PLN
ACRO119720100 ACRO119721000 ACRO119725000
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Aminoiminomethanesulphinic acid
Formuła: CH₄N₂O₂S
MW: 108.12 g/mol
Temp. topnienia: 126 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002397
Numer CAS: 1758-73-2
Jednostka: 3341
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Impurity ≤0.2 % Thiourea