Drukuj
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11006.06 A11006.14 A11006.22
A11006.06EA 346 PLN
A11006.06 A11006.14 A11006.22
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥97%
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 55…58 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 23…25 °C
Temp. Zapłonu: 77 °C (171 °F)
Numer MDL: MFCD00002114
Numer CAS: 10576-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-165-7