N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22
B23319.36
B23319.22EA
334
PLN
B23319.22
B23319.36
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 6291-84-5
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 35°(96°F)
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: -72°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 878143
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008209
Formuła:
C₄H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 139…141 °C Temp. topnienia: –72 °C Gęstość: 0,844 Temp. Zapłonu: 35 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008209 Numer CAS: 6291-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-544-6 ADR: 8,II |