Drukuj
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 1010 PLN
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formuła: C₄H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 139…141 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008209
Numer CAS: 6291-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-544-6
Jednostka: 2922
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %