Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
L13544.06
L13544.14
L13544.22
L13544.06EA
227
PLN
L13544.06
L13544.14
L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Purity: 95%
CAS No.: 70384-51-9
Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3
Formula Weight: 323.43
Flash Point: 162°(323°F)
Refractive Index: 1.4486
Melting Point:
Formuła:
C₁₅H₃₃NO₆ MW: 323.43 g/mol Temp. Wrzenia: 163…171 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: < –100 °C Gęstość: 1.011 Temp. Zapłonu: 162 °C (323 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010748 Numer CAS: 70384-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 274-590-5 |