Drukuj
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 268 PLN
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Formuła: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010748
Numer CAS: 70384-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 274-590-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %