Drukuj
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250
8.43910.0050EA 554 PLN
8.43910.0050 8.43910.0250
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Formuła: C₇H₁₄O₅
MW: 178.1831 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044098
Numer CAS: 16024-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 240-162-1
Jednostka: 3265
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)