Drukuj
Tetrabutylammonium acetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
19279.03 19279.06
19279.03EA 301 PLN
19279.03 19279.06
Tetrabutylammonium acetate
Tetrabutylammonium acetate
CAS No.: 10534-59-5 Molecular Formula: C18H39NO2 Formula Weight: 301.51 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 114-115° MDL No.: MFCD00043208
Formuła: C₁₈H₃₉NO₂
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043208
Numer CAS: 10534-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-101-8