Drukuj
Methyl malonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 261 PLN
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Formuła: C₄H₅ClO₃
Temp. Wrzenia: 57…59 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013657
Numer CAS: 37517-81-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-540-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %