Drukuj
Acetohydroxamic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
170130050 170130250
ACRO170130050EA 393 PLN
ACRO170130050 ACRO170130250
Acetohydroxamic acid 98+%
Acetohydroxamic acid
Formuła: C₂H₅NO₂
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009994
Numer CAS: 546-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-913-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)