Drukuj
Trichloromethanesulphenyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perchloromethyl mercaptan
130030050 130030250
ACRO130030050EA 281 PLN
ACRO130030050 ACRO130030250
Trichloromethanesulphenyl chloride 97%
Trichloromethanesulphenyl chloride
Formuła: CCl₄S
Temp. Wrzenia: 146…148 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037054
Numer CAS: 594-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-840-4
Jednostka: 1670
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 %