2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dibromomalonamide
B22315.09
B22315.14
B22315.22
B22315.09EA
336
PLN
B22315.09
B22315.14
B22315.22
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
2,2-Dibromomalonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 73003-80-2
Molecular Formula: C3H4Br2N2O2
Formula Weight: 259.89
Melting Point: 202-207°
Beilstein Reference: 1770873
Formuła:
C₃H₄Br₂N₂O₂ MW: 259.89 g/mol Temp. topnienia: 202…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014803 Numer CAS: 73003-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 277-205-9 |