Drukuj
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
408341000 408342500 408340010
408341000.EA 363 PLN
408341000. 408342500. 408340010.
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate 99%
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate
Formuła: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150288
Numer CAS: 75006-64-3
Numer WE (dawny EINECS): 262-523-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 43 to 48 % (K.F.)
Solubility (50mg/ml, 50% ethanol) Clear solution
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes