Drukuj
DL-Malic acid disodium salt do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 266 PLN
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt do syntezy, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Formuła: C₄H₄Na₂O₅
Numer MDL: MFCD00012466
Numer CAS: 676-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-627-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol