N-Acetyl-L-methionine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24312.06
B24312.14
B24312.06EA
395
PLN
B24312.06
B24312.14
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
N-Acetyl-L-methionine
Purity: 99%
CAS No.: 65-82-7
Molecular Formula: C7H13NO3S
Formula Weight: 191.25
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1725552
Merck Reference: 14,96
Optical Rotation: -21° (c=1.3 in water)
MDL No.: MFCD00064441
Formuła:
C₇H₁₃NO₃S Temp. topnienia: 103…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064441 Numer CAS: 65-82-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-617-7 Klasyfikacja Merck : 14,96 |